Learn More
7-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno-[2,3-d]-pyrimidin-4(3H)-on, 96 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H33716.MD
Weitere Details : CAS : 95211-71-5 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468605
  • 14.77 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
26-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
95211-71-5
220.29
YSMXTYUERRJGMR-UHFFFAOYSA-N
2790041
CC1CCC2=C(C1)SC3=C2C(=O)NC=N3
C11H12N2OS
MFCD01910044
1 benzothieno 2,3-d pyrimidin-4 1h-one, 5,6,7,8-tetrahydro-7-methyl, 5,6,7,8-tetrahydro-7-methyl-1 benzothieno 2,3-d pyrimidin-4 1h-one, 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 1 benzothieno 2,3-d pyrimidin-4 1h-one,5,6,7,8-tetrahydro-7-methyl, 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2 7 ,5-trien-3-one, 7-methyl-3,5,6,7,8-pentahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidin-4-one, 11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,5-trien-3-one, cambridge id 6158569
7-Methyl-5,6,7,8-Tetrahydro-3H-[1]Benzothiolo[2,3-d]Pyrimidin-4-Thion
Spezifikation
7-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
250mg
C11H12N2OS
1 benzothieno 2,3-d pyrimidin-4 1h-one, 5,6,7,8-tetrahydro-7-methyl, 5,6,7,8-tetrahydro-7-methyl-1 benzothieno 2,3-d pyrimidin-4 1h-one, 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 1 benzothieno 2,3-d pyrimidin-4 1h-one,5,6,7,8-tetrahydro-7-methyl, 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2 7 ,5-trien-3-one, 7-methyl-3,5,6,7,8-pentahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidin-4-one, 11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,5-trien-3-one, cambridge id 6158569
CC1CCC2=C(C1)SC3=C2C(=O)NC=N3
220.29
220.3
242°C to 244°C
95211-71-5
MFCD01910044
YSMXTYUERRJGMR-UHFFFAOYSA-N
7-Methyl-5,6,7,8-Tetrahydro-3H-[1]Benzothiolo[2,3-d]Pyrimidin-4-Thion
2790041
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation