Learn More
7-Methyl-Docetaxel, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Methyl Docetaxel |
| CAS | 1420767-25-4 |
| Summenformel | C44 H55 N O14 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C44H55NO14/c1-23-27(56-38(51)33(48)31(25-16-12-10-13-17-25)45-39(52)59-40(3,4)5)21-44(53)36(57-37(50)26-18-14-11-15-19-26)34-42(8,35(49)32(47)30(23)41(44,6)7)28(54-9)20-29-43(34,22-55-29)58-24(2)46/h10-19,27-29,31-34,36,47-48,53H,20-22H2,1-9H3,(H |
| SMILES | CO[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C([C@@H](O)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 821.906 |
| Formelmasse | 821.362 |