Learn More
7-Methyllumazin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476349
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476349 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15476349 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64389.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13401-38-2 | C7H6N4O2 | 178.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Ein methylsubstituiertes Imidazo[1,2-a]-Pyrazinderivat mit entzündungshemmenden, analgetischen und ulzerogenen Aktivitäten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methyl lumazine
CAS 13401-38-2
Summenformel C7H6N4O2
MDL-Nummer MFCD19688352
Menge 25 mg
Synonym 7-methyl lumazine, 7-methyllumazine, 7-methyllumizine, lumazine, 7-methyl, 7-methylpteridine-2,4 1h,3h-dione, 7-methylpteridine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pteridinedione, 7-methyl, 7-methyl-1,3-dihydropteridine-2,4-dione, 7-methyl-pteridine-2,4-diol, methyllumazin isomerengemisch
InChI-Schlüssel WIXGFZWEUAUYGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=C2C(=O)NC(=O)NC2=N1
IUPAC-Name 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydropteridine-2,4-dione
Molekulargewicht (g/mol) 178.15
PubChem CID 5374589
Formelmasse 178.15
Physikalische Form Pulver