missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Methylguanosine, TRC

Artikelnummer. 30483928
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483928 1 g 1 Gramm
30467042 100 mg 100 Milligramm
30469625 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30483928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3118351G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 20244-86-4
Summenformel C11H15N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 297.27
Synonym 2-Amino-6,9-dihydro-7-methyl-6-oxo-9-β-D-ribofuranosyl-1H-purinium, 2-Amino-1,6-dihydro-7-methyl-6-oxo-9-β-D-ribofuranosyl-purinium, N7-Methylguanosine
SMILES [O-]C1=C2[N+](C)=CN([C@H](O3)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]3CO)C2=NC(N)=N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Methylguanosine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H15N5O5/c1-15-3-16(8-5(15)9(20)14-11(12)13-8)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2-,12,13,14,20)/p+1/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formelmasse 297.1073
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.