Learn More
7-Methylindole-3-acetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30483394
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483394 5 mg 5 Milligramm
30471010 50 mg 50 Milligramm
30473923 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2238705MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5435-36-9
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
IUPAC-Name 2-(7-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
SMILES Cc1cccc2c(CC(=O)O)c[nH]c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methylindole-3-acetic Acid
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-3-2-4-9-8(5-10(13)14)6-12-11(7)9/h2-4,6,12H,5H2,1H3,(H,13,14)
Formelmasse 189.079