Learn More
7-Methylxanthin, Mikromol™
Artikelnummer. 30052413
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052413 100 mg 100 Milligramm
30051848 25 mg 25 Milligramm
30462185 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30052413 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0176.05
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
7-Methylxanthin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methylxanthine
CAS 552-62-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 7-Methylxanthine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H6 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 7-Methylxanthine
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
SMILES Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
IUPAC-Name 7-Methyl-3H-Purin-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 166.14
Menge 100 mg
Formelmasse 166.0491 g/mol