Learn More
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydrochinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15408168
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
30450-62-5
C9H10N2O2
178.191
MFCD00496654
WSWMGHRLUYADNA-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4-tetrahydro-7-nitroquinoline, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, pubchem7584, acmc-1aglc, 7-nitrotetrahydro-quinoline, 7-nitro-1,2,3,4-terahydroquinoline
252513
7-Nitro-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin
C1CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])NC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
30450-62-5
C9H10N2O2
178.191
MFCD00496654
WSWMGHRLUYADNA-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4-tetrahydro-7-nitroquinoline, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, pubchem7584, acmc-1aglc, 7-nitrotetrahydro-quinoline, 7-nitro-1,2,3,4-terahydroquinoline
252513
7-Nitro-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin
C1CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])NC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Farbe Rot
Menge 5 g
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver