Learn More
7-Nitroindol-2-Carboxylsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 206.16 |
Reinheit (%) | 90% |