Learn More
7-Nitroindol-2-Carboxylsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510056
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
6960-45-8
C9H6N2O4
206.157
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
81409
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
6960-45-8
C9H6N2O4
206.157
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
81409
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 206.16
Reinheit (%) 90%