missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-O-(Triethylsilyl)baccatin III, Mikromol

Artikelnummer. 30461048
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30461048 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30461048 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1489.330025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

7-O-(Triethylsilyl)baccatin III, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-O-(Triethylsilyl) Baccatin III
CAS 115437-21-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 7-O-(Triethylsilyl) Baccatin III
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C37 H52 O11 Si
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-4-[(triethylsilyl)oxy]-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-, 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-4-[(triethylsilyl)oxy]-, [2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-, 7-(Triethylsilyl)baccatin III, 7-O-(Triethylsilyl)baccatin III
InChI-Formel InChI=1S/C37H52O11Si/c1-10-49(11-2,12-3)48-26-18-27-36(20-44-27,47-23(6)39)30-32(46-33(42)24-16-14-13-15-17-24)37(43)19-25(40)21(4)28(34(37,7)8)29(45-22(5)38)31(41)35(26,30)9/h13-17,25-27,29-30,32,40,43H,10-12,18-20H2,1-9H3/t25-,26-,27+,29+,30-,32-,35+,36-,37+/m0/s1
Lösungstyp Neat
SMILES CC[Si](CC)(CC)O[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C([C@@H](OC(=O)C)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C
Molekulargewicht (g/mol) 700.89
Menge 25 mg
Formelmasse 700.3279 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.