Learn More
7-Thio-8-oxoguanosin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Thio-8-oxoguanosine |
| CAS | 122970-43-8 |
| Summenformel | C10 H12 N4 O6 S |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12N4O6S/c11-9-12-6-5(7(18)13-9)21-10(19)14(6)8-4(17)3(16)2(1-15)20-8/h2-4,8,15-17H,1H2,(H3,11,12,13,18)/t2-,3-,4-,8-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=NC2=C(SC(=O)N2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| IUPAC-Name | 5-Amino-3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6H-[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-2,7-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 316.29 |
| Formelmasse | 316.0478 |