Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische, digitale Spritzen mit fester Nadel der Serie 700
Beschreibung
- Die Original handmontierte Hamilton™ Spritze
- Der Kolben aus Edelstahl passt in den Glaszylinder. Die Toleranz beträgt weniger als drei Tausendstel Millimeter
- Unübertroffene Lebensdauer der Spritze
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas, Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | Benutzerdefiniert |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.46 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis zu 500 μl |
| Produkttyp | Microliter Spritze |
| Max. Druck | 2000 psig (137,9 bar) |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Modell | 710 SN |
| Mehr anzeigen |