Learn More
- Home
- Products
- Zellanalyse-Produkte
- Mikrosphären
- Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000
Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000
Artikelnummer. 11849952 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Durchmesser (metrisch) | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11849952 | 71 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11859922 | 3,2 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11869922 | 3,2 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11879922 | 3,2 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11889922 | 6 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11899922 | 6 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11809932 | 6 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11819932 | 7,9 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11829932 | 7,9 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11839932 | 7,9 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11849932 | 12 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11869932 | 11 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11879932 | 17 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11889932 | 17 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11588642 | 17 μm | 1000 mL | - |
| 11809942 | 19 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11819942 | 19 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11829942 | 19 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11839942 | 25 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11849942 | 25 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11859942 | 25 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11869942 | 45 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11879942 | 45 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11889942 | 45 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11899942 | 55 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11809952 | 55 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11819952 | 55 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11829952 | 71 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11839952 | 71 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11859952 | 90 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11869952 | 90 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11879952 | 90 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11578662 | 97 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11899952 | 97 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11874133 | 97 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11884133 | 134 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11894133 | 134 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11804143 | 134 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11814143 | 222 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11824143 | 222 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11834143 | 222 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften mit Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000. Sie eignen sich als Modellsysteme für Experimente der Strömungsmechanik und als anregende Partikel für große Porenfiltrationssysteme.
Lieferbare Flaschengrößen: 15, 100 und 1.000 ml. Nachstehend aufgelistete 15 ml-Flaschen (Flaschen mit Herstellernr. "A" ) sind sofort lieferbar. 100 ml-Flaschen ("B") und 1.000 ml-Flaschen ("C") werden nach Bestelleingang abgefüllt, Beispiel ( Herstellernr. 7503B und 7503C). Bitte berücksichtigen Sie bei der Bestellung dieser Füllvolumen einen Zeitraum von 3 bis 7 Arbeitstagen für das Abfüllen.
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und Beipackzettel mit allgemeinen Hinweisen zur Produkthandhabung
Hochkonzentrierte Polymerpartikel > 3 μm für Filterbewertung und -tests, Forschung im Bereich der Strömungstechnik / Strömungsmechanik, Dispersionsuntersuchungen und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusatzstoff | Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität |
| Konzentration | 10% |
| Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. |
| Beschreibung | Suspensionen großer Kopolymer-Mikrosphären sind nützlich als Modellsysteme für Experimente mit Fluidmechaniken und als anregende Partikel für große Porenfiltrationssysteme. |
| Farbe | Weiß oder farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Strömungstechnik / Strömungsmechanik, Große Porenfiltration |
| Material | Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) |
| Produkttyp | Spezialpartikel |
| Enthält | Allgemeine Produkthandhabungsfolie |
| Verpackung | 1000 mL |
| Partikeldichte | 1.05g/cm ³ |
| Menge | 1000 mL |
| Brechungsindex | 1,59 bei 589 nm (25 °C) |
| Stabilität | Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
| Durchmesser (metrisch) | 71 μm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt.