missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One 72-Well-HLA-Terasakiplatte aus Polystyrol mit Deckel

Verwendet für die Kristallisation unter Öl. Greiner Bio-One 72 Well Polystyrol HLA Terasaki-Platten mit Deckel sind kleine Mikroassay-Platten, die für die Mikrochargen-Proteinkristallographie verwendet werden.

Marke:  Greiner Bio-One 769190

Weitere Details : Netto-Gewicht : 20.30000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13077843

  • 2268.40 € / 1200 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Microtest Platte
  • Nicht steril
  • Wells mit flachem Boden
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Physikalische Oberflächenbehandlung
Spezifikation

Spezifikation

Terasaki
Nicht autoklavierbar
Polystyrol
Nicht steril
1200
−20 °C bis 60 °C
Mit Deckel
Durchsichtig
72
Flach
150
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote