Learn More
Ansell™ Leichte naturfarbene und blaue Handschuhe der Serie 76-301 aus PVC
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Aus Polyester mit Baumwollbeschichtung
- Gestrickter Aufbau
- Polyester/Baumwolleinlage
- Gepunktet auf der Handinnenfläche
- Strickbündchen
Spezifikation
Material der Rückseite | PVC |
Zertifizierung/Konformität | Norm der KATEGORIE II EN 388: 214 X |
Stulpenmaterial | PVC |
Farbe | Naturfarben, Blau |
Produkttyp | Leichte Handschuhe |
Größe | 10 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidung | Polyester/Baumwolle |
Handflächentyp | Handfläche genoppt |
Menge | 12 Paar |