Learn More
Applied Biosystems™ Standard-Upgrade-Kits für das 7900HT-System
Optionaler Zubehör für das 7900HT Fast RT-PCR-System, das entweder in einem 96- oder 384-Wellblockformat erhältlich ist.
Marke: Applied Biosystems™ 4331406
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.73100kg
Description
Die austauschbaren 96- und 384-Well-Blöcke in Kombination mit dem optionalen Automatisierungszubehör bieten unübertroffene Flexibilität.Diese Merkmale machen das 7900HT-System ideal geeignet, um die hohen Durchsatzanforderungen des heutigen Arzneimittelforschungsprozesses zu erfüllen.Zu den wichtigsten Anwendungen gehören die Quantifizierung von Genexpressionen und der Nachweis von einzelnen Nukleotid-Polymorphismen (SNPs) mit dem fluorogenen 5’-Nuklease-Assay. Das 7900HT Fast Real-Time PCR System ist das einzige quantitative Echtzeit-PCR-System, das die 96- und 384-Well-Plattenkompatibilität und das TaqMan™ Low Density Array mit vollautomatischer Roboterbeladung kombiniert und jetzt auch die optionale Fast Echtzeit-PCR-Funktion bietet.
4331405, 96-Well-Block
4331406, 384-Well-Block
Specifications
7900HT-System | |
Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basierte Genexpressionsprofilierung | |
1 Kit |
Upgrade-Kit für Block | |
384-well-Kit |