Learn More
Applied Biosystems™ Standard-Upgrade-Kits für das 7900HT-System
Optionaler Zubehör für das 7900HT Fast RT-PCR-System, das entweder in einem 96- oder 384-Wellblockformat erhältlich ist.
8930.00 € - 9300.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7900HT System |
---|---|
Produkttyp | Upgrade-Kit für Block |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real-Time PCR (qPCR), Real-Time PCR-basierte Genexpressionsprofilierung |
Menge | 1 Kit |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15893354
|
Applied Biosystems™
4331405 |
96-well-Kit | 1 Kit |
9300.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15803364
|
Applied Biosystems™
4331406 |
384-well-Kit | 1 Kit |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Die austauschbaren 96- und 384-Well-Blöcke in Kombination mit dem optionalen Automatisierungszubehör bieten unübertroffene Flexibilität.Diese Merkmale machen das 7900HT-System ideal geeignet, um die hohen Durchsatzanforderungen des heutigen Arzneimittelforschungsprozesses zu erfüllen.Zu den wichtigsten Anwendungen gehören die Quantifizierung von Genexpressionen und der Nachweis von einzelnen Nukleotid-Polymorphismen (SNPs) mit dem fluorogenen 5’-Nuklease-Assay. Das 7900HT Fast Real-Time PCR System ist das einzige quantitative Echtzeit-PCR-System, das die 96- und 384-Well-Plattenkompatibilität und das TaqMan™ Low Density Array mit vollautomatischer Roboterbeladung kombiniert und jetzt auch die optionale Fast Echtzeit-PCR-Funktion bietet.
4331405, 96-Well-Block
4331406, 384-Well-Block
Spezifikation
7900HT System | |
Upgrade-Kit für Block | |
Real-Time PCR (qPCR), Real-Time PCR-basierte Genexpressionsprofilierung | |
1 Kit |