Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Ribbon R-7940 110mmx70m
Waxfarbband für die allgemeine Anwendung in standardmäßiger Ausführung; geeignet für Papier und die temporäre Kennzeichnung
Marke: Brady™ 804457
44.16 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60200kg
Beschreibung
- BBP11 BBP12 R7940 Series Farbband für Drucker
- Waxfarbband für die allgemeine Anwendung in standardmäßiger Ausführung; geeignet für Papier und die temporäre Kennzeichnung
Spezifikation
Printer Ribbon | |
BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer | |
4.33 in. | |
110 mm | |
70 m x 110 mm | |
Farbseite außen |
Schwarz | |
76.55 yd. | |
70 m | |
12,7 mm Innendurchmesser | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 7940, schwarz | |
1 Rolle |