Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der 7942 Serie
Waxfarbband für die allgemeine Anwendung in standardmäßiger Ausführung; geeignet für Papier und die temporäre Kennzeichnung
15.10 € - 20.90 €
Spezifikation
Produkttyp | Farbband für Thermotransferdrucker |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Polyester |
Dicke (angloamerikanisch) | 0.0018 in. |
Dicke (metrisch) | 0.0045 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Bedruckbare Seiten | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Bedruckbare Seiten | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11523155
|
Brady™
237556 |
THT 25 mm Core Printer, Brady 1344 | Tintenseite innen | 100 m x 110 mm |
15.10 €
1 Box |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11528804
|
Brady™
804448 |
BBP™11™ Drucker, BBP12 Label Printer | Farbseite außen | 70 m x 85 mm |
20.90 €
1 Box |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Farbbänder für Drucker
- Waxfarbband für die allgemeine Anwendung in standardmäßiger Ausführung; geeignet für Papier und die temporäre Kennzeichnung
- BBP11 BBP12 R7942 Series Farbband für Drucker
Spezifikation
Farbband für Thermotransferdrucker | |
Polyester | |
0.0045 mm | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 7942, schwarz |
Schwarz | |
0.0018 in. | |
12,7 mm Innendurchmesser | |
1 Stk. |