Learn More
Brady™ R-7953 85mmx70m/O
Alternatives Wachs-/Harz-Farbband in standardmäßiger Ausführung für R795 mit niedrigerer Chemikalienbeständigkeit und Wischfestigkeit.
Marke: Brady™ 804451
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06700kg
Beschreibung
- BBP11 BBP12 R7953 Series Farbband für Drucker
- Alternatives Wachs-/Harz-Farbband in standardmäßiger Ausführung für R7950 mit niedrigerer Chemikalienbeständigkeit und Wischfestigkeit
Spezifikation
Printer Ribbon | |
BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer | |
76.55 yd. | |
70 m | |
0.0018 in. | |
12,7 mm Innendurchmesser | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 7953, schwarz | |
1 Rolle |
Schwarz | |
Polyester | |
3.35 in. | |
85 mm | |
0.0045 mm | |
70 m x 85 mm | |
Farbseite außen |