Learn More
7Alpha-Hydroxy-3-oxo-chol-4-en-24-oic Acid, TRC
Artikelnummer. 30390677
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30390677 50 mg -
30391631 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30390677 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95118050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14772-95-3
Summenformel C24H36O4
Molekulargewicht (g/mol) 388.54
Synonym 7α-Hydroxy-3-oxo-chol-4-enic Acid, 3-Oxo-7α-hydroxychol-4-en-24-oic Acid, 3-Oxo-7α-hydroxychol-4-enoic Acid, 7α-Hydroxy-3-oxo-4-cholen-24-oic Acid, 7α-Hydroxy-3-oxochol-4-enoic Acid
SMILES O=C1CC[C@@]2(C)C(C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O)=O)C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7alpha-Hydroxy-3-oxo-chol-4-en-24-oic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H36O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h12,14,17-20,22,26H,4-11,13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Formelmasse 388.2614
Reinheit (%) >95%