Learn More
7Beta-Hydroxy Cholesterol, TRC
Artikelnummer. 30406300
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406300 5 mg
30393322 10 mg
30392142 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406300 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9179955MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 566-27-8
Summenformel C27 H46 O2
Molekulargewicht (g/mol) 402.65
Synonym Cholest-5-ene-3,7-diol, (3β,7β)-, Cholest-5-ene-3β,7β-diol (8CI), (3β,7β)-Cholest-5-ene-3,7-diol, 7β-Hydroxycholest-5-en-3β-ol, 7β-Hydroxycholesterol, δ5-Cholestene-3β,7β-diol, 7β-Hydroxy Cholesterol
IUPAC-Name (3S,7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,7-diol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7Beta-Hydroxy Cholesterol
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formelmasse 402.3498