Learn More
7Beta-Spironolactone, TRC
Artikelnummer. 30411736
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411736 25 mg 25 Milligramm
30418646 10 mg 10 Milligramm
30409511 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30411736 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68301025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33784-05-3
Summenformel C24 H32 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 416.57
Synonym Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 7-(acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7β,17α)-, 17α-Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-7β-mercapto-3-oxo-, γ-lactone, acetate (8CI), 3'-(3-Oxo-7β-acetylthio-17β-hydroxyandrost-4-en-17α-yl)-propionic acid lactone, 7β-(Acetylthio)-17α-hydroxy-3-oxopregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone, SC 11940
IUPAC-Name S-[(7S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate
SMILES CC(=O)S[C@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-beta-Spironolactone
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24+/m0/s1
Formelmasse 416.2021