Learn More
MP Biomedicals™ 7X™-PF-Reinigungslösung
7X™-PF-Reinigungslösung ist ein phosphatfreies Reinigungsmittel, das speziell zur sicheren und effektiven Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten entwickelt wurde.
Marke:  MP Biomedicals™ 097667198
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11429585
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Umweltverträglich und phosphatfrei.
  • Entwickelt für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten inklusive Reagenzgläsern, Petrischalen, Kolben, Objektträgern, Pathologie-Ausstattung und chirurgischen Instrumenten
  • Es sind verschiedene praktische Packungsgrößen erhältlich
  • Verkauft in konzentrierter Form, damit der Kunde die entsprechende Verdünnung nach Bedarf herstellen kann
  • Entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren
  • Es entfernt Rückstände, ohne dabei interferierende Fluoreszenz zu hinterlassen
  • pH-neutral, pH-Anpassung bei keiner Konzentrationen notwendig
  • Kein Ätzen von Laborgeräten aus Glas oder Kunststoff bei jeglichen Konzentrationen
Spezifikation
Spezifikation
Flüssigkeit
Gelb
15°bis 30 °C
55 gal.
7 bis 8
7X
Verwendung auf Glas, Kunststoff, Tischgeräten und Schläuchen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • ES-7X Cleaning Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol