Learn More
MP Biomedicals™ 7X™-PF-Reinigungslösung
7X™-PF-Reinigungslösung ist ein phosphatfreies Reinigungsmittel, das speziell zur sicheren und effektiven Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten entwickelt wurde.
N.V. - 1879.00 €
Spezifikation
Konzentration | 7 x |
---|---|
Format | Flüssig |
Lagerungsanforderungen | 15 °C bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10019520
|
MP Biomedicals™
097667121 |
2 x 5 l |
188.00 €
10 Liter |
Verfügbar ab 03-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
11409585
|
MP Biomedicals™
097667194 |
4 x 1 gal. |
203.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab 03-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
11419585
|
MP Biomedicals™
097667195 |
5 gal. |
197.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab 02-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
11429585
|
MP Biomedicals™
097667198 |
55 gal. |
1879.00 €
55 Stück |
Verfügbar ab 01-03-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
15739180
|
MP Biomedicals
097667149 |
100 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
Beschreibung
- Umweltverträglich und phosphatfrei.
- Entwickelt für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten inklusive Reagenzgläsern, Petrischalen, Kolben, Objektträgern, Pathologie-Ausstattung und chirurgischen Instrumenten
- Es sind verschiedene praktische Packungsgrößen erhältlich
- Verkauft in konzentrierter Form, damit der Kunde die entsprechende Verdünnung nach Bedarf herstellen kann
- Entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren
- Es entfernt Rückstände, ohne dabei interferierende Fluoreszenz zu hinterlassen
- pH-neutral, pH-Anpassung bei keiner Konzentrationen notwendig
- Kein Ätzen von Laborgeräten aus Glas oder Kunststoff bei jeglichen Konzentrationen
Spezifikation
7 x | |
Flüssig | |
15 °C bis 30 °C |