Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus Edelstahl8/10 , konisch
Bochem™ Konische Doppelspatel aus 8/10 Edelstahl für die Anwendung im Labor.
3.85 € - 5.30 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Form | Gerade |
Menge | Je 1 |
Produkttyp | Dppelspatel |
Länge (metrisch) Sägeblatt | 50 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10376241
|
Bochem™
3175 |
160 mm |
5.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10799451
|
Bochem™
3170 |
210 mm |
3.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Spitz zulaufend
- Doppelspatel
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Je 1 | |
50 mm | |
Edelstahl (18/10) |
Gerade | |
Dppelspatel | |
Edelstahl (18/10) |