Learn More
8-Acetoxy-3-methylchinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Acetoxy-3-methylquinoline |
| CAS | 185961-44-8 |
| Summenformel | C13 H26 O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 3-Methyl-8-quinolinol Acetate, 3-Methyl-8-quinolinol 8-Acetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H26O3/c1-2-12(11-14)7-3-5-9-15-13-8-4-6-10-16-13/h12-14H,2-11H2,1H3 |
| SMILES | CCC(CO)CCCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC-Name | 2-ethyl-6-(oxan-2-yloxy)hexan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.344 |
| Formelmasse | 230.188 |