Learn More
8-Acetoxy-3-methylchinolin, TRC
Artikelnummer. 30327539
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327539 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327539 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA167590500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Acetoxy-3-methylquinoline
CAS 185961-44-8
Summenformel C13 H26 O3
Menge 500 mg
Synonym 3-Methyl-8-quinolinol Acetate, 3-Methyl-8-quinolinol 8-Acetate
InChI-Formel InChI=1S/C13H26O3/c1-2-12(11-14)7-3-5-9-15-13-8-4-6-10-16-13/h12-14H,2-11H2,1H3
SMILES CCC(CO)CCCCOC1CCCCO1
IUPAC-Name 2-ethyl-6-(oxan-2-yloxy)hexan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 230.344
Formelmasse 230.188
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.