Learn More
8-Aza-9-boratricyclo[8.4.0.0,2,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-9-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-aza-9-boratricyclo[8.4.0.0,2,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-9-ol |
| CAS | 17012-25-8 |
| Summenformel | C12H10BNO |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10BNO/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14-13/h1-8,14-15H |
| SMILES | OB1Nc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | 6-Hydroxy-5H-benzo[c][1,2]benzazaborinin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.02 |
| Formelmasse | 195.0855 |