missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Bromo-cGMP, sodium salt, Tocris Bioscience™

cGMP analog; activates PKG

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 108950

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418463

  • 330.01 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 31-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Membrane permeable cGMP analog that activates protein kinase G (PKG). 4.3-fold more potent than cGMP in activating PKG1α and promotes relaxation of tracheal and vascular smooth muscle tissue in vitro.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

51116-01-9
447.094
8-bromoguanosine-3',5'-cyclic monophosphate sodium salt
9-[(4aR,6R,7R,7aS)-2,7-dihydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-6-yl]-2-amino-8-bromo-3H-purin-6-one;sodium
C10H11BrN5NaO7P
FJAOOACZDYDVJT-YEOHUATISA-N
131879957
C1C2C(C(C(O2)N3C4=C(C(=O)N=C(N4)N)N=C3Br)O)OP(=O)(O1)O.[Na]

Spezifikation

8-Bromo-cGMP, sodium salt
51116-01-9
8-bromoguanosine-3',5'-cyclic monophosphate sodium salt
C1C2C(C(C(O2)N3C4=C(C(=O)N=C(N4)N)N=C3Br)O)OP(=O)(O1)O.[Na]
447.094
446.09
50mg
C10H11BrN5NaO7P
FJAOOACZDYDVJT-YEOHUATISA-N
9-[(4aR,6R,7R,7aS)-2,7-dihydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-6-yl]-2-amino-8-bromo-3H-purin-6-one;sodium
131879957
>98%
Videos