Learn More
8-Bromoctansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713413 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10713413 10 g Glasflasche 10 Gramm
10723413 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713413 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 367660100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17696-11-6 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17696-11-6
Summenformel C8H15BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.11
MDL-Nummer MFCD00004430
InChI-Schlüssel BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromocaprylic acid, 8-bromo octanoic acid, octanoic acid, 8-bromo, 8-bromo-n-octanoic acid, omega-bromocaprylic acid, 8-bromo-octanoic acid, octanoicacid, 8-bromo, acmc-1bo24, 8-bromooctanoic acid, ksc180g8h
PubChem CID 548275
IUPAC-Name 8-Bromoctansäure
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromooctanoic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36.0°C to 41.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Siedepunkt 147.0°C to 150.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 02, IV, 1000
Formelmasse 223.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Bromooctanoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.