Learn More
8-Carboxyoctanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Carboxyoctanol |
| CAS | 3788-56-5 |
| Summenformel | C9H18O3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 9-Hydroxynonanoic Acid, 9-Hydroxypelargonic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H18O3/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9(11)12/h10H,1-8H2,(H,11,12) |
| SMILES | OCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 9-Hydroxynonansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.24 |
| Formelmasse | 174.1256 |