Learn More
8-Chlor-5-isochinolinsulfonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Chloro-5-isoquinolinesulfonic Acid |
| CAS | 1246816-17-0 |
| Summenformel | C9H6ClNO3S |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 8-Chloro-5-isoquinoline Sulfonic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H6ClNO3S/c10-8-1-2-9(15(12,13)14)6-3-4-11-5-7(6)8/h1-5H,(H,12,13,14) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2cnccc12 |
| IUPAC-Name | 8-Chlorisochinolin-5-Sulfonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 243.67 |
| Formelmasse | 242.9757 |