Learn More
8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-5-oxid (Midazolam-5-oxid), TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Midazolam 5-Oxide |
| CAS | 59468-83-6 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C18 H13 Cl F N3 O |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine 5-Oxide, Midazolam 5-Oxide, Midazolam Imp. D (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H13ClFN3O/c1-11-21-9-13-10-22(24)18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ncc2C[N+](=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12)[O-] |
| IUPAC-Name | 8-Chlor-6-(2-Fluorphenyl)-1-methyl-5-oxido-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-5-ium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 341.77 |
| Show More |