Learn More
8-Chlornaphthalen-1-sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10011664
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
145-74-4
C10H7ClO3S
242.673
MFCD00052379
OPFNCYFEIBUZHU-UHFFFAOYSA-N
8-chloronaphthalene-1-sulphonic acid, 8-chloro-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 8-chloro, sodium 8-chloronaphthalene-1-sulphonate, maybridge1_001443, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-chloro
67353
8-Chlornaphtalin-1-Sulfonsäure
C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)C(=CC=C2)Cl
145-74-4
C10H7ClO3S
242.673
MFCD00052379
OPFNCYFEIBUZHU-UHFFFAOYSA-N
8-chloronaphthalene-1-sulphonic acid, 8-chloro-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 8-chloro, sodium 8-chloronaphthalene-1-sulphonate, maybridge1_001443, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-chloro
67353
8-Chlornaphtalin-1-Sulfonsäure
C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)C(=CC=C2)Cl
Chemischer Name oder Material 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
Formelmasse 242.68
Reinheit (%) 97%