Learn More
8-Desethyl Etodolac, TRC
Artikelnummer. 30363858
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363858 250 mg 250 Milligramm
30360863 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30363858 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD289315250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41339-67-7
Summenformel C15 H17 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 259.3
Synonym 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, 8-Desethyl Etodolac, Pyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 1-ethyl-1,3,4,9-tetrahydro-, 1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid
IUPAC-Name 2-(1-ethyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
SMILES CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3ccccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac)
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H17NO3/c1-2-15(9-13(17)18)14-11(7-8-19-15)10-5-3-4-6-12(10)16-14/h3-6,16H,2,7-9H2,1H3,(H,17,18)
Formelmasse 259.1208