missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-(Diethylamino)octyl 3,4,5-trimethoxybenzoat-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7042437
98.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
53464-72-5
C22H38ClNO5
432
MFCD00012502
KFJZVXKPPQIYCG-UHFFFAOYSA-N
8-diethylamino octyl 3,4,5-trimethoxybenzoate hydrochloride, tmb-8 hydrochloride, tmb-8, hydrochloride, 8-diethylamino octyl-3,4,5-trimethoxybenzoate, 8-n,n-diethylamino-octyl-3,4,5-trimethoxybenzoate, hcl, 8-diethylamino octyl-3,4,5-trimethoxybenzoate hydrochloride, 3,4,5-trimethoxybenzoic acid 8-diethylamino octyl ester, hydrochloride, tmb 8 hydrochloride, acmc-1b069, regid_for_cid_6917843
6917843
hydrogen 8-(diethylamino)octyl 3,4,5-trimethoxybenzoate chloride
[H+].[Cl-].CCN(CC)CCCCCCCCOC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
53464-72-5
C22H38ClNO5
432
MFCD00012502
KFJZVXKPPQIYCG-UHFFFAOYSA-N
8-diethylamino octyl 3,4,5-trimethoxybenzoate hydrochloride, tmb-8 hydrochloride, tmb-8, hydrochloride, 8-diethylamino octyl-3,4,5-trimethoxybenzoate, 8-n,n-diethylamino-octyl-3,4,5-trimethoxybenzoate, hcl, 8-diethylamino octyl-3,4,5-trimethoxybenzoate hydrochloride, 3,4,5-trimethoxybenzoic acid 8-diethylamino octyl ester, hydrochloride, tmb 8 hydrochloride, acmc-1b069, regid_for_cid_6917843
6917843
hydrogen 8-(diethylamino)octyl 3,4,5-trimethoxybenzoate chloride
[H+].[Cl-].CCN(CC)CCCCCCCCOC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1

Hemmt die intrazelluläre Calciummobilisierung

Inhibits intracellular calcium mobilization

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 8-(Diethylamino)octyl 3,4,5-trimethoxybenzoate hydrochloride
Schmelzpunkt 92°C to 97°C
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Formelmasse 432
Reinheit (%) 0.97
Physikalische Form Pulver

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'