Learn More
Thermo Scientific Chemicals 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonsäure-Trinatriumsalz, 98 %, Rein
Catalog Number p-3736696
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6358-69-6
C16H7Na3O10S3
524.37
MFCD00037575
KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
61388
CHEBI:52083
TriNatrium;8-Hydroxypyren-1,3,6-Trisulfonat
[Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6358-69-6
C16H7Na3O10S3
524.37
MFCD00037575
KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
61388
CHEBI:52083
TriNatrium;8-Hydroxypyren-1,3,6-Trisulfonat
[Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxy-1, 3, 6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Dichte 2.1500g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 8065
Relative Dichte 2.15
Synonym pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&Cgreen 8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 300g/L (25°C).
Formelmasse 524.39
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristall oder Pulver