Learn More
8-Hydroxy Moxifloxacin Hydrobromide, TRC
Artikelnummer. 30406118
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406118 5 mg
30390380 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30406118 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9484855MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1292904-74-5
Summenformel C20H22FN3O4 . (HBr)
Molekulargewicht (g/mol) 468.3
Synonym 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Hydrobromide, Moxifloxacin Imp. E (EP/BP) as HBr salt
IUPAC-Name 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-hydroxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrobromide
SMILES Br.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(O)c(N4C[C@@H]5CCCN[C@@H]5C4)c(F)cc3C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxy Moxifloxacin Hydrobromide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H22FN3O4.BrH/c21-14-6-12-16(24(11-3-4-11)8-13(18(12)25)20(27)28)19(26)17(14)23-7-10-2-1-5-22-15(10)9-23;/h6,8,10-11,15,22,26H,1-5,7,9H2,(H,27,28);1H/t10-,15+;/m0./s1
Formelmasse 467.0856