missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Hydroxy-PIPAT oxalate, Tocris Bioscience™

High affinity 5-HT1A agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 079710

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418023

  • 179.52 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 25-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

High affinity 5-HT 1A receptor agonist (K d = 0.38 nM). 7-Hydroxy Isomer also available.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1451210-48-2
461.296
8-hydroxy-pipat oxalate, 8-hydroxy-pipat oxalate, +/-, rs-trans-8-hydroxy-2-n-n-propyl-n-3'-iodo-2'-propenyl amino tetralin oxalate, 8-hydroxy-2-n-n-propyl-n-3'-iodo-2'-propenyl amino tetralin oxalate, 1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro-7-2e-3-iodo-2-propen-1-yl propylamino-, ethanedioate 1:1
7-[[(E)-3-iodoprop-2-enyl]-propylamino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol;oxalic acid
C18H24INO5
XIBSIFOFYWBOAQ-JOKMOOFLSA-N
56972162
CCCN(CC=CI)C1CCC2=C(C1)C(=CC=C2)O.C(=O)(C(=O)O)O

Spezifikation

8-Hydroxy-PIPAT oxalate
1451210-48-2
8-hydroxy-pipat oxalate, 8-hydroxy-pipat oxalate, +/-, rs-trans-8-hydroxy-2-n-n-propyl-n-3'-iodo-2'-propenyl amino tetralin oxalate, 8-hydroxy-2-n-n-propyl-n-3'-iodo-2'-propenyl amino tetralin oxalate, 1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro-7-2e-3-iodo-2-propen-1-yl propylamino-, ethanedioate 1:1
CCCN(CC=CI)C1CCC2=C(C1)C(=CC=C2)O.C(=O)(C(=O)O)O
461.296
461.3
10mg
C18H24INO5
XIBSIFOFYWBOAQ-JOKMOOFLSA-N
7-[[(E)-3-iodoprop-2-enyl]-propylamino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol;oxalic acid
56972162
>98%
Videos