missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Hydroxychinolin-2-carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4490244
58.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1571-30-8
C10H6NO3
188.16
MFCD00168972
UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-M
8-hydroxyquinaldic acid, quinaldic acid, 8-hydroxy, 2-quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 8hc, acmc-20a4qz, 5-22-05-00272 beilstein handbook reference, 8-hydroxyquinolin-2-carboxylic acid, 8-hydroxyquinoline-2-carbaxylicacid, quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy
74079
8-hydroxyquinoline-2-carboxylate
OC1=C2N=C(C=CC2=CC=C1)C([O-])=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1571-30-8
C10H6NO3
188.16
MFCD00168972
UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-M
8-hydroxyquinaldic acid, quinaldic acid, 8-hydroxy, 2-quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 8hc, acmc-20a4qz, 5-22-05-00272 beilstein handbook reference, 8-hydroxyquinolin-2-carboxylic acid, 8-hydroxyquinoline-2-carbaxylicacid, quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy
74079
8-hydroxyquinoline-2-carboxylate
OC1=C2N=C(C=CC2=CC=C1)C([O-])=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 213.0°C to 214.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'