missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Methoxy Psoralen-13CD3, TRC

Artikelnummer. 30475266
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475266 25 mg 25 Milligramm
30478557 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30475266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26079725MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1246819-63-5
Summenformel C1113CH5D3O4
Molekulargewicht (g/mol) 220.2
Synonym 9-(Methoxy-13CD3)-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 6-Hydroxy-7-(methoxy-13CD3)-5-benzofuranacrylic Acid δ-Lactone, 8-MOP-13CD3, 8-MP-13CD3, 8-(Methoxy-13CD3)-6,7-furanocoumarin, 8-(Methoxy-13CD3)[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-(Methoxy-13CD3)psoralene, Ammodin-13CD3, Ammoidin-13CD3, Deltapsoralen-13CD3, Geroxalen-13CD3, Meladinin-13CD3, Meladinine-13CD3, Meladoxen-13CD3, Meloxine-13CD3, Methoxsalen-13CD3, Methoxsalene-13CD3, NSC 45923-13CD3, New-Meladinin-13CD3, Oxsoralen-13CD3, Oxypsoralen-13CD3, Puvalen-13CD3, Puvamet-13CD3, Uvadex-13CD3, Vitpso-13CD3, Xanthotoxin-13CD3, Xanthotoxine-13CD3
SMILES O=C(C=C1)OC2=C1C=C(C=CO3)C3=C2O[13C]([2H])([2H])[2H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 8-Methoxy Psoralen-13CD3
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.