Learn More
8-Methoxy Psoralen-13CD3, TRC
Artikelnummer. 30478557
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478557 2.5 mg 2.50 Milligramm
30475266 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30478557 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2607972.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1246819-63-5
Summenformel C1113CH5D3O4
Molekulargewicht (g/mol) 220.2
Synonym 9-(Methoxy-13CD3)-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 6-Hydroxy-7-(methoxy-13CD3)-5-benzofuranacrylic Acid δ-Lactone, 8-MOP-13CD3, 8-MP-13CD3, 8-(Methoxy-13CD3)-6,7-furanocoumarin, 8-(Methoxy-13CD3)[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-(Methoxy-13CD3)psoralene, Ammodin-13CD3, Ammoidin-13CD3, Deltapsoralen-13CD3, Geroxalen-13CD3, Meladinin-13CD3, Meladinine-13CD3, Meladoxen-13CD3, Meloxine-13CD3, Methoxsalen-13CD3, Methoxsalene-13CD3, NSC 45923-13CD3, New-Meladinin-13CD3, Oxsoralen-13CD3, Oxypsoralen-13CD3, Puvalen-13CD3, Puvamet-13CD3, Uvadex-13CD3, Vitpso-13CD3, Xanthotoxin-13CD3, Xanthotoxine-13CD3
SMILES O=C(C=C1)OC2=C1C=C(C=CO3)C3=C2O[13C]([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Methoxy Psoralen-13CD3
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3