Learn More
8-Methoxyjulolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417017
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15417017 10 g 10 Gramm
15407017 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34100.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 63468-83-7 | C13H17NO | 203.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63468-83-7
Summenformel C13H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 203.29
MDL-Nummer MFCD00037096
InChI-Schlüssel ZSKPEBROOQBZNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-methoxyjulolidine, 8-methoxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, enamine_005788, 8-methoxy-1-azatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-5,7,9 13-triene
PubChem CID 2829840
IUPAC-Name 6-Methoxy-1-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-5,7,9(13)-trien
SMILES COC1=C2CCCN3CCCC(C=C1)=C23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Methoxyjulolidine
Menge 10 g
Formelmasse 203.28
Reinheit (%) 95%