Learn More
8-Methyl-8-azabicyclo-[3.2.1]-octan-3-amin Dihydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 213.15 |
Reinheit (%) | 90% |