Learn More
8-Nitrochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405607
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11405607 5 g 5 Gramm
11415607 25 g 25 Gramm
11425607 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23574.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 607-35-2 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
8-Nitroquinoline is used in the preparation of bisubstituted phenoxy-6-methoxy-8-aminoquinoline. It is used to prepare furazano [3,4-h] quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
8-Nitroquinolin wird bei der Herstellung von bisubstituiertem Phenoxy-6-Methoxy-8-Aminochinolin verwendet. Wird zur Herstellung von Furazano-[3,4-h]-Chinolin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ethylether und Benzol, schwer löslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-35-2
Summenformel C9H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.159
MDL-Nummer MFCD00006806
InChI-Schlüssel OQHHSGRZCKGLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-nitro, unii-ywo6s88v4v, ccris 457, ywo6s88v4v, 8-nitroqunioline, 4msn, 8-nitro-quinoline, gilstone-yellow, zlchem 249, pubchem5825
PubChem CID 11830
IUPAC-Name 8-Nitrochinolin
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Nitroquinoline
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Menge 5 g
Beilstein 135178
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ethyl ether and benzene,slightly soluble in cold water.
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 98%