Learn More
8-Oxa-3-azabicyclo-[3.2.1]-octan Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041674
47.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54745-74-3
C6H12ClNO
149.62
MFCD17926456,MFCD09800611
XADOTNAXKKFKDY-UHFFFAOYNA-N
8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3,2,1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hcl, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octanehydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane, hydrochloride, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclooctane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane-hcl, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hcl
21983536
Cl.C1CC2CNCC1O2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54745-74-3
C6H12ClNO
149.62
MFCD17926456,MFCD09800611
XADOTNAXKKFKDY-UHFFFAOYNA-N
8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3,2,1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hcl, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octanehydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane, hydrochloride, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclooctane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane-hcl, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hcl
21983536
Cl.C1CC2CNCC1O2
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]Oktanhydrochlorid wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese in den Bereichen Agrochemie, Pharmazie und Färbemittel verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Menge 250 mg
IUPAC-Name 8-Oxa-3-Azabicyclo[3.2.1]Octan;Hydrochlorid
Formelmasse 149.62
Reinheit (%) 97%