Learn More
8-Oxo-Benzylguanine, TRC
Artikelnummer. 30421397
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421397 500 mg
30421909 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30421397 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO847390500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 158754-46-2
Summenformel C12H11N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 257.25
Synonym 2-Amino-7,9-dihydro-6-(phenylmethoxy)-8H-purin-8-one, NU 6043
IUPAC-Name 2-amino-6-phenylmethoxy-7,9-dihydropurin-8-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC3=C2NC(=O)N3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Oxo-Benzylguanine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H11N5O2/c13-11-15-9-8(14-12(18)16-9)10(17-11)19-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H4,13,14,15,16,17,18)
Formelmasse 257.0913
Reinheit (%) >95%