Learn More
8-OxoG-Klemme CEP , TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-OxoG Clamp CEP |
| CAS | 1134373-47-9 |
| Summenformel | C55H61N6O11P |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | N-[2-[[3-[5-O-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-3-O-[[bis(1-methylethyl)amino](2-cyanoethoxy)phosphino]-2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl]-2,3-dihydro-2-oxo-1H-pyrimido[5,4-b][1,4]benzoxazin-9-yl]oxy]ethyl]-phenylmethylester-carbamic Acid, 8-Oxo-dG Clamp CEP |
| InChI-Formel | InChI=1S/C55H61N6O11P/c1-37(2)61(38(3)4)73(69-31-14-29-56)72-47-33-50(71-49(47)36-68-55(40-17-11-8-12-18-40,41-21-25-43(64-5)26-22-41)42-23-27-44(65-6)28-24-42)60-34-48-52(59-53(60)62)58-51-45(19-13-20-46(51)70-48)66-32-30-57-54(63)67-35-39-15-9-7-10-16-39/h7-13,15-28,34,37-38,47,49-50H,14,30-33,35-36H2,1-6H3,(H,57,63)(H,58,59,62)/t47-,49+,50+,73?/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C4Oc5cccc(OCCNC(=O)OCc6ccccc6)c5NC4=NC3=O)(c7ccccc7)c8ccc(OC)cc8 |
| IUPAC-Name | Benzyl-N-[2-[[3-[(2R,4S,5R)-5-[[Bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-[2-cyanoethoxy-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxyoxolan-2-yl]-2-oxo-10H-pyrimido[5,4-b][1,4]benzoxazin-9-yl]oxy]ethyl]carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1013.08 |
| Formelmasse | 1012.4136 |