Learn More
8-Chinolinsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15555866 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15555866 5 g 5 Gramm
15565866 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15555866 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 132210050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18704-37-5 | C9H6ClNO2S | 227.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18704-37-5
Summenformel C9H6ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 227.67
InChI-Schlüssel JUYUYCIJACTHMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinesulfonyl chloride, 8-chlorosulfonyl-1-benzazine, 8-quinolylsulfonyl chloride, quinoline-8-sulfonic acid chloride, unii-5zik3tjs9m, 8-quinolinesulfonylchloride, quinoline-8-sulphonyl chloride, 5zik3tjs9m, pubchem5873, acmc-1busp
PubChem CID 29220
IUPAC-Name Chinolin-8-Sulfonylchlorid
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)N=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Quinolinesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 126.0°C to 130.0°C
Siedepunkt 306.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Menge 5 g
Beilstein 22,V,7,567
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 227.67
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinoline-8-sulphonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.